Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nichrome solution d'attaque

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

44585.WY
44585.WYEA 90.8 EUR InStock
44585.WY
Nichrome solution d'attaque
Nichrome
Nichrome Etchant is a high purity system based on ceric ammonium nitrate. It provides clean, precise etching of evaporated nichrome layers for the preparation of thin film circuits. This product can be operated at room temperature or elevated temperature to increase etch rate.

Semiconductor-grade ingredients for ultra-high purity
Etchant filter to 0,2 microns to remove particles


Densité: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07370976
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange
Chemistry base Ceric ammonium nitrate
Specific gravity 1,127 - 1,130
Filtration 0,2 microns
Operating temperature 40 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité