Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ruthénium 4% sur alumine, anneaux

Fournisseur: Thermo Scientific

44593.36
44593.36EA 2440 EUR InStock
44593.36
Ruthénium 4% sur alumine, anneaux
Ruthénium
CAS No.: 7440-18-8 Appearance: Greyish-white MDL No.: MFCD00011207


Formule: Ru
MW: 101,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011207
Numéro CAS: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité