Invar®, iron nickel ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44600.36
44600.36EA 235 EUR InStock
44600.36
Invar®, iron nickel ≥99.9% (base métaux), en poudre -325 mesh
Invar®, iron nickel
Purity: 99.9% Molecular Formula: Fe:Ni 65:35 wt% Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD01741928
Formule: Fe:Ni₆₅:₃₅%
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01741928
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité