Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.8% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 0.025%
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
44608.M1
44608.M1EA 342 EUR InStock
44608.M1
Tétrahydrofuranne, anhydre ≥99.8% stabilisé
Tétrahydrofuranne
Purity: 99.8+% CAS No.: 109-99-9 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -17°(1°F) Physical Form: Liquid Density: 0.889 Refractive Index: 1.4070 Appearance: Colourless Odour: Ether-like Melting Point: -108° Boiling Point: 66° Beilstein Reference: 102391 Merck Reference: 14,9211 UN No.: 2056 MDL No.: MFCD00005356
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 66 °C
Point de fusion: –108 °C
Densité: 0.889
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 14,9211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=2a64e21bd2e13636c3038adf839b3e9ff18509c5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité