1,1-Diméthoxytriméthylamine ∼ 97%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446151000
446151000.EA 159 EUR InStock
446151000.
1,1-Diméthoxytriméthylamine ∼ 97%, AcroSeal®
1,1-Diméthoxytriméthylamine
Formule: C₅H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 102…104 °C (760 mmHg)
Densité: 0.89 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008482
Numéro CAS: 4637-24-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité