Triisopropylsilane 98%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
446171000
446171000.EA 134 EUR InStock
446171000.
Triisopropylsilane 98%, AcroSeal®
Triisopropylsilane
Formule: C₉H₂₂Si
MW: 158,36 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C (35 mmHg)
Densité: 0.773 g/cm³
Point d'éclair: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009657
Numéro CAS: 6485-79-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité