Diisopropylcarbodiimide 99%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
446181000
446181000.EA 190 EUR InStock
446181000.
Diisopropylcarbodiimide 99%, AcroSeal®
Diisopropylcarbodiimide
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 145…148 °C (760 mmHg)
Densité: 0.81 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065689
Numéro CAS: 693-13-0
ONU: 3384
ADR: 6.1,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité