Silicon surface sensitizer, gold chloride 0.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44637.MQ
44637.MQEA 0 EUR InStock
44637.MQ
Silicon surface sensitizer, gold chloride 0.5%
Silicon surface sensitizer, gold chloride 0.5%
MDL No.: MFCD06412431
Applications: Used for pretreatment of planar silicon devices when plating with Nickel plating solution products 44069 and 44070.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité