ICP-MS internal standard solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
44651.AE
44651.AEEA 199 EUR InStock
44651.AE
ICP-MS internal standard solution, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00803321
Concentration:
Bi 100 µg/ml ±2%;
Ga 100 µg/ml ±2%;
In 100 µg/ml ±2%;
Sc 100 µg/ml ±2%;
Tb 100 µg/ml ±2%;
Y 100 µg/ml ±2%;
6Li 100 µg/ml ±2%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité