Cobalt oxyde ≥99% (base métaux), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44661.14
44661.14EA 87 EUR InStock
44661.14
Cobalt oxyde ≥99% (base métaux), nanopoudre
Cobalt oxyde
Purity: 99% CAS No.: 1308-06-1 Molecular Formula: Co3O4 Formula Weight: 240.80 Physical Form: 50-80nm APS Powder, S.A. 10m2/g Density: 6.11 Appearance: Black Melting Point: 900° dec. Merck Reference: 14,2429 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010939
Formule: Co₃O₄
Point de fusion: 900 °C (dec.)
Densité: 6.11
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010939
Numéro CAS: 1308-06-1
EINECS: 215-157-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2429
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité