Erbium (III) oxyde ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44668.09
44668.09EA 99.2 EUR InStock
44668.09
Erbium (III) oxyde ≥99.5% (REO, base d'oxyde de terre rare), nanopoudre
Erbium (III) oxyde
Purity: 99.5% CAS No.: 12061-16-4 Molecular Formula: Er2O3 Formula Weight: 382.56 Physical Form: 40-55nm APS Powder, S. A. 13-17m2/g Density: 8.64 Melting Point: 2400° Solubility: Soluble in acids Merck Reference: 14,3646 MDL No.: MFCD00010991
Formule: Er₂O₃
Point de fusion: 2400 °C
Densité: 8.64
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010991
Numéro CAS: 12061-16-4
EINECS: 235-045-7
Merck Index: 14,3646
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité