Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iridium ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.075 mm (0.003 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

44714.BS
44714.BSEA 487 EUR InStock
44714.BS
Iridium ≥99.9% (base métaux), en fils, Ø 0.075 mm (0.003 in)
Iridium
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈0.099g/m MDL No.: MFCD00011062


Formule: Ir
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité