Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Magnésium oxyde ≥99% (base métaux), nanopoudre

Fournisseur: Thermo Scientific

44733.14
44733.14EA 67.1 EUR InStock
44733.14
Magnésium oxyde ≥99% (base métaux), nanopoudre
Magnésium oxyde
Purity: 99+% CAS No.: 1309-48-4 Molecular Formula: MgO Formula Weight: 40.30 Physical Form: 100nm APS Powder, S.A. 7.3m2/g Density: 3.58 Refractive Index: 1.736 Odour: Odourless Melting Point: 2852° Boiling Point: 3600° Merck Reference: 14,5677 MDL No.: MFCD00011109


Formule: MgO
Point d'ébullition: 3600 °C
Point de fusion: 2852 °C
Densité: 3.58
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011109
Numéro CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité