2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
44755.03
44755.03EA 196 EUR InStock
44755.03
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Purity: 98% CAS No.: 402-65-3 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Physical Form: Powder Melting Point: 195-497° MDL No.: MFCD02181194
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Point de fusion: 195…497 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181194
Numéro CAS: 402-65-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité