Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aluminium oxyde, γ-phase ≥99%, nanopoudre

Fournisseur: Thermo Scientific

44757.14
44757.14EA 65.3 EUR InStock
44757.14
Aluminium oxyde, γ-phase ≥99%, nanopoudre
Aluminium oxyde, γ-phase
Purity: 99+% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 20nm APS Powder, S.A. 100-200m2/g Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424


Formule: Al₂O₃
Point d'ébullition: 2980 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2045 °C
Densité: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003424
Numéro CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité