Melting point standard, phenyl salicylate
Fournisseur: Merck
44770-5G
44770-5GEA 49.5 EUR InStock
44770-5G
Melting point standard, phenyl salicylate
Étalons Étalons de point de fusion
Mettler-Toledo calibration substance ME 30034252, traceable to primary standards.
  • Boiling point: 172 to 173 °C/12 mm Hg (lit.)
  • Format: neat
  • Limited shelf life
Synonym: Phenyl salicylate, salol
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb097012497ce615dfd5ce235f15634686a11f19&vid=bb097012497ce615dfd5ce235f15634686a11f19&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité