Gel de silice amorphe ≥99.9% (base métaux), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44781.14
44781.14EA 82.6 EUR InStock
44781.14
Gel de silice amorphe ≥99.9% (base métaux), nanopoudre
Silicon(IV) oxide, amorphous
Purity: 99.9% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: 80nm APS Powder Density: 2.4 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formule: SiO₂
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: 1710 °C
Densité: 2.4
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité