ICP-MS internal standard solution for 200,8 & CLP ILM05,2, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
44789.AE
44789.AEEA 189 EUR InStock
44789.AE
ICP-MS internal standard solution for 200,8 & CLP ILM05,2, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
These standards are applicable for the determination of elements as dissolved elements in ground waters, surface waters, and drinking water, and total recoverable elements in these waters as well as wastewaters, sludges, and soils samples.
Matrix: 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD03792350
Concentration: Bi 10 µg/ml ±2%; In 10 µg/ml ±2%; Lu 10 µg/ml ±2%; Sc 10 µg/ml; ±2%; Tb 10 µg/ml ±2%; Y 10 µg/ml ±2%; ₆Li 10 µg/ml ±2%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité