(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate ≥96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 50 ppm-100 ppm
44793.06
44793.06EA 98.9 EUR InStock
44793.06
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate ≥96% stabilisé
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 96% CAS No.: 40677-94-9 Molecular Formula: C10H5F11O2 Formula Weight: 366.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00080614
Formule: C₁₀H₅F₁₁O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080614
Numéro CAS: 40677-94-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité