Dichlorométhane, extra sec 99.9% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methylene chloride
448371000
448371000.EA 57.9 EUR InStock
448371000.
Dichlorométhane, extra sec 99.9% stabilisé, AcroSeal®
Dichlorométhane
package of 4x25ML bottles
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39…40 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.325 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité