N,N-Diméthylformamide, extra sec 99.8%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
448381000
448381000.EA 73.3 EUR InStock
448381000.
N,N-Diméthylformamide, extra sec 99.8%, AcroSeal®
N,N-Diméthylformamide
Package of 4x25ML bottles
Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.945 g/cm³
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
ONU: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité