Acétonitrile, extra sec 99.9%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
448391000
448391000.EA 71.6 EUR InStock
448391000.
Acétonitrile, extra sec 99.9%, AcroSeal®
Acetonitrile
Package of 4x 25 ml bottles
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.781 g/cm³
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité