Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol, extra sec ≥99.9%, AcroSeal™

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol

448411000
448411000.EA 0 EUR InStock
448411000.
Méthanol, extra sec ≥99.9%, AcroSeal™
Méthanol


Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64.7 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.791 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité