Ether diéthylique, extra sec 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
448421000
448421000.EA 47.3 EUR InStock
448421000.
Ether diéthylique, extra sec 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Ether diéthylique
Package of 4x25ML bottles
Formule: (CH₃CH₂)₂O
Point d'ébullition: 34.6 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –116 °C
Densité: 0.714 g/cm³
Point d'éclair: –45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=9e4ec8d25df2fecee88827e09071c0f955486274&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Stabilizer 1.5 to 10 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité