Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride (14,4% Pd)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
44844.03
44844.03EA 144 EUR InStock
44844.03
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride (14,4% Pd)
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
CAS No.: 29934-17-6 Molecular Formula: PdCl2[P(C6H12)3]2 Formula Weight: 744.24 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00191830
Formule: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191830
Numéro CAS: 29934-17-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité