Barium-2-ethylhexanoate (∼17,5% Ba) dans l'acide 2-éthylhexanoique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44847.14
44847.14EA 90.1 EUR InStock
44847.14
Barium-2-ethylhexanoate (∼17,5% Ba) dans l'acide 2-éthylhexanoique
Barium-2-ethylhexanoate
CAS No.: 2457-01-4
Molecular Formula: C16H30BaO4
Formula Weight: 423.76
Physical Form: Viscous liquid
Appearance: Yellow
Formule: C₁₆H₃₀BaO₄
MW: 423,76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058696
Numéro CAS: 2457-01-4
EINECS: 219-535-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité