Instrument calibration(ICAL) standard, Solution B, Specpure®
Fournisseur: Thermo Scientific
44856.AE
44856.AEEA 344 EUR InStock
44856.AE
Instrument calibration(ICAL) standard, Solution B, Specpure®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
Physical Form: Liquid
UN No.: UN1789
MDL No.: MFCD08064527
Concentration:
Al 1000 µg/ml ±2%
As 1000 µg/ml ±2%
Ca 10,000 µg/ml ±2%
Cr 1000 µg/ml ±2%
K 10,000 µg/ml ±2%
Mg 10,000 µg/ml ±2%
Na 10,000 µg/ml ±2%
Sb 1000 µg/ml ±2%
Se 1000 µg/ml ±2%
V 1000 µg/ml ±2%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité