Dioxyde de zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf), nanopoudre
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
44886.14
44886.14EA 92.9 EUR InStock
44886.14
Dioxyde de zirconium ≥99% (base métaux sauf Hf), nanopoudre
Dioxyde de zirconium
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: O2Zr Formula Weight: 123.22 Physical Form: 15-25nm APS Powder, S.A. 20-30 m2/g Density: 5.89 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: ca 2700° Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00011310
Formule: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Point d'ébullition: ∼5000 °C
Point de fusion: ∼2700 °C
Densité: 5.89
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011310
Numéro CAS: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité