Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fer ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 7.62 mm (0.30 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

44918.DQ
44918.DQEA 173 EUR InStock
44918.DQ
Fer ≥99.95% (base métaux), tiges, Ø 7.62 mm (0.30 in)
Fer
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈0.358g/mm MDL No.: MFCD00010999


Formule: Fe
MW: 55,85 g/mol
Point d'ébullition: 3000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1535 °C
Densité: 7.86 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010999
Numéro CAS: 7439-89-6
EINECS: 231-086-4
Merck Index: 13,05109
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité