L-Méthionine, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
4500-100
4500-100EA 129 EUR InStock
4500-100
L-Méthionine, Millipore®
L-Méthionine
Formule: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149,21 g/mol
Point d'ébullition: 278 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063097
Numéro CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité