Acide acétique cristallisable 99.8-100.0%, ARISTAR® pour analyses de traces
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
450013YEA 149.5 EUR InStock
450013Y
Acide acétique cristallisable 99.8-100.0%, ARISTAR® pour analyses de traces
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8 (3),II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.8 - 100.0 %
Colour Max. 10 APHA
Acetaldehyde Max. 2 ppm
Acetone Max. 1 ppm
Acetic anhydride Max. 100 ppm
Freezing point Min. 16.3 °C
Cl (Chloride) Max. 0.1 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.010 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.005 ppm
As (Arsenic) Max. 0.003 ppm
Au (Gold) Max. 0.020 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.005 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.010 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.050 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.200 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.003 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.010 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.005 ppm
Cu (Copper) Max. 0.003 ppm
Fe (Iron) Max. 0.050 ppm
Ga (Gallium) Max. 0.010 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.020 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.002 ppm
In (Indium) Max. 0.010 ppm
K (Potassium) Max. 0.050 ppm
Li (Lithium) Max. 0.010 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.010 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.005 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.005 ppm
Na (Sodium) Max. 0.200 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.005 ppm
Pb (Lead) Max. 0.005 ppm
Pt (Platinum) Max. 0.050 ppm
Sn (Tin) Max. 0.050 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.005 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.050 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.050 ppm
V (Vanadium) Max. 0.010 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.050 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.050 ppm
Substances reducing K2Cr2O7 Passes test
Substances reducing KMnO4 Passes test
Dilution test Passes test
Non-volatile matter Max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité