1,4-Dioxanne, extra sec 99.8% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
450171000
450171000.EA 71.3 EUR InStock
450171000.
1,4-Dioxanne, extra sec 99.8% stabilisé, AcroSeal®
1,4-Dioxanne
Formule: C₄H₈O₂
Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 12 °C
Densité: 1.034 g/cm³
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006571
Numéro CAS: 123-91-1
ONU: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité