di-Lithium tétraborate, BAKER INSTRA-ANALYZED® pour l'analyse de traces de métaux, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
4503-01EA 0 EUR InStock
4503-01
di-Lithium tétraborate, BAKER INSTRA-ANALYZED® pour l'analyse de traces de métaux, J.T.Baker®
di-Lithium tétraborate
Formule: Li₂B₄O₇
Point de fusion: 918 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011083
Numéro CAS: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 1.95 - 2.05
B₂O₃/Li₂O Ratio 1.95 - 2.05
Loss on Drying at 285°C ≤ 1 %
Lithium Oxide (Li2O) ≥ 17.0 %
Water (H₂O) ≤ 1.0 %
Ferric Oxide (Fe2O3) ≤ 0.03 %
Sodium (Na) ≤ 0.015 %
Calcium (Ca) ≤ 0.015 %
Silicon Dioxide (SiO2) ≤ 0.03 %
Titanium Dioxide (TiO2) ≤ 0.02 %
Bulk Density, Loose (For Information Only)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité