Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Platinum : ruthenium Pt:Ru (40:20)% sur 'carbon black' 50%, compressé, HiSPEC® 10300

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

45039.06
45039.06EA 0 EUR InStock
45039.06
Platinum : ruthenium Pt:Ru (40:20)% sur 'carbon black' 50%, compressé, HiSPEC® 10300
Platinum : ruthenium
CAS No.: 7440-06-4 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD00798552


Formule: Pt:Ru
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798552
Numéro CAS: 7440-06-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité