Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chlorhydrique 37% pour analyses (max. 0,000001% Hg)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

450550025
450550025.EA 65.7 EUR InStock
450550025.
Acide chlorhydrique 37% pour analyses (max. 0,000001% Hg)
Acide chlorhydrique


Formule: HCl
Point d'ébullition: 57 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Residue after ignition ≤0.0005 %
Titration with NaOH ≥37.0 %
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.5 ppm
Sulfite (SO3) ≤1 ppm
Sulfate (SO4) ≤1 ppm
Bromine (Br) ≤50 ppm
Aluminium (Al) ≤0.05 ppm
Ammonium (NH4) ≤1 ppm
Arsenic (As) ≤0.01 ppm
Barium (Ba) ≤0.02 ppm
Beryllium (Be) ≤0.02 ppm
Bismuth (Bi) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.01 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.01 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Germanium (Ge) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm
Lithium (Li) ≤0.01 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.01 ppm
Manganese (Mn) ≤0.1 ppm
Mercury (Hg) ≤0.01 ppm
Molybdenum (Mo) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Strontium (Sr) ≤0.01 ppm
Thallium (Tl) ≤0.05 ppm
Titanium (Ti) ≤0.1 ppm
Vanadium (V) ≤0.01 ppm
Zinc (Zn) ≤0.05 ppm
Zirconium (Zr) ≤0.1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité