4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
450610500
450610500.EA 168 EUR InStock
450610500.
4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal®
4-(N,N-Dimethyl)aniline magnesium bromide
Formule: C₈H₁₀BrMgN
MW: 224,38 g/mol
Densité: 0.951 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672006
Numéro CAS: 7353-91-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Liquid
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité