Brûleur Meker-Fisher tous gaz, 1300 °C
Fournisseur: BOCHEM
7520
451-0009EA 129 EUR InStock
451-0009
Brûleur Meker-Fisher tous gaz, 1300 °C
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Nickel plated.
  • With air regulation
  • Gas regulation by swivel screw
Hauteur: 200 mm
Head Ø: 30 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité