Elargisseurs de flamme, en laiton nickelé, dits "papillons"
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
1603
451-0089EA 7.8 EUR InStock
451-0089
Elargisseurs de flamme, en laiton nickelé, dits "papillons"
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Nickel plated brass.
For burner head Ø 17 mm
Width of opening: 50 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité