Bec Bunsen, type cartouche
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
1422
451-0156EA 54.7 EUR InStock
451-0156
Bec Bunsen, type cartouche
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Ce bec bunsen en laiton nickelé est un appareil de laboratoire qui a pour fonction de chauffer ou stériliser des instruments ou verrerie de laboratoire.
  • Vanne de régulation d'air à pointeau
Hauteur: 85 mm
Informations de commande: Informations de commande: ce bec bunsen est fourni sans cartouche; les cartouches se commandent séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité