Allume-gaz, Fire Boy
Fournisseur: FRANKEA GMBH
18715
451-4260EA 20.2 EUR InStock
451-4260
Allume-gaz, Fire Boy
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Forme ergonomique avec arrêt du gaz et gâchette de sécurité.
  • Flamme réglable
  • Étincelle électrique
  • Cartouche rechargeable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité