Gadolinium ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot/bouton, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45106.KF
45106.KFEA 342 EUR InStock
45106.KF
Gadolinium ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot/bouton, Ø ∼50.8 mm (2.0 in)
Gadolinium
Purity: 99% CAS No.: 7440-54-2 Physical Form: ≈175g/piece Appearance: Silver MDL No.: MFCD00011022
Formule: Gd
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011022
Numéro CAS: 7440-54-2
EINECS: 231-162-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité