Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tellure ≥99.9% (base métaux), lingot/bouton, Ø ∼38 mm (1.5 in), Thickness: 6 mm (0.24 in)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

45108.KF
45108.KFEA 236 EUR InStock
45108.KF
Tellure ≥99.9% (base métaux), lingot/bouton, Ø ∼38 mm (1.5 in), Thickness: 6 mm (0.24 in)
Tellure
Purity: 99.9% CAS No.: 13494-80-9 Physical Form: ≈30g/piece Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134062


Formule: Te
Point d'ébullition: 990 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 450 °C
Densité: 8.83 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134062
Numéro CAS: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
ONU: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité