Etain ≥99.9% (base métaux), lingot/bouton, Ø ∼36 mm (1.4 in), Thickness: 8 mm (0.3 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45110.KF
45110.KFEA 66.6 EUR InStock
45110.KF
Etain ≥99.9% (base métaux), lingot/bouton, Ø ∼36 mm (1.4 in), Thickness: 8 mm (0.3 in)
Etain
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈50g/piece Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formule: Sn
Point d'ébullition: 2270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 232 °C
Densité: 7.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133862
Numéro CAS: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité