Indium ≥99.99% (base métaux), lingot/bouton, Ø ∼31 mm (1.2 in), Thickness: 5.3 mm (0.21 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45111.KF
45111.KFEA 236 EUR InStock
45111.KF
Indium ≥99.99% (base métaux), lingot/bouton, Ø ∼31 mm (1.2 in), Thickness: 5.3 mm (0.21 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈28g/piece Appearance: Silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité