Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Yttrium ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot/bouton, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 11 mm (0.43 in)

Fournisseur: Thermo Scientific

45114.KF
45114.KFEA 317 EUR InStock
45114.KF
Yttrium ≥99% (REO, base d'oxyde de terre rare), lingot/bouton, Ø 50.8 mm (2.0 in), Thickness: 11 mm (0.43 in)
Yttrium
Purity: 99% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈100g/piece Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468


Formule: Y
Point d'ébullition: 2927 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1525 °C
Densité: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011468
Numéro CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité