Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sélénium, lingot/bouton, Ø ∼38 mm (1.5 in)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

45115.KF
45115.KFEA 126 EUR InStock
45115.KF
Sélénium, lingot/bouton, Ø ∼38 mm (1.5 in)
Sélénium
CAS No.: 7782-49-2 Physical Form: ≈20g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134090


Formule: Se
MW: 78,96 g/mol
Point d'ébullition: ∼685 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 217 °C
Densité: 4.28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134090
Numéro CAS: 7782-49-2
EINECS: 231-957-4
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08572
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité