Scandium 15.9 mm (0.63 in) Ø
Fournisseur: Thermo Scientific
45118.KF
45118.KFEA 335 EUR InStock
45118.KF
Scandium 15.9 mm (0.63 in) Ø
Scandium
CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈5g/piece Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Formule: Sc
MW: 44,96 g/mol
Point d'ébullition: 2730 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1541 °C
Densité: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016323
Numéro CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité