Iridium ≥99.8% (base métaux), cartouche, Length: 12.0 mm (0.48 in), Ø 6.0 mm (0.24 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45121.KG
45121.KGEA 5200 EUR InStock
45121.KG
Iridium ≥99.8% (base métaux), cartouche, Length: 12.0 mm (0.48 in), Ø 6.0 mm (0.24 in)
Iridium
Purity: 99.8% min CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: ≈7.6g/slug MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Point d'ébullition: 5300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2450 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011062
Numéro CAS: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité