Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), toile métallique 500 mesh woven from 0.02mm (0.0009in) Type 304
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
45140.RF
45140.RFEA 569 EUR InStock
45140.RF
Stainless steel (Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt%), toile métallique 500 mesh woven from 0.02mm (0.0009in) Type 304
Stainless steel
Molecular Formula: Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% MDL No.: MFCD00148499
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité