PTFE, en tables, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
45172.HB
45172.HBEA 190 EUR InStock
45172.HB
PTFE, en tables, Thickness: 3.18 mm (0.125 in)
PTFE
MDL No.: MFCD00084455
Formule: (CF₂CF₂)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084455
Numéro CAS: 9002-84-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité